Learn More
Tocris Bioscience™ Dilazep dihydrochloride
Beskrivelse
Coronary and cerebral vasodilator, suppresses the effects of ischemia. Inhibitor of platelet aggregation and of membrane transport of nucleosides. Inhibits adenosine uptake.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Dilazep dihydrochloride |
| CAS | 20153-98-4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C31H46Cl2N2O10 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 677.62 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 677.61 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?