Learn More
Peróxido de dilauroilo, TRC
Código de producto. 30386605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386605 5 g -
30371998 50 g 50 g
30372488 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD6795455G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-74-8
Fórmula molecular C24H46O4
Peso molecular (g/mol) 398.63
Sinónimo Bis(1-oxododecyl) Peroxide, Alperox C, Alperox F, Dodecanoyl Peroxide, LYP 97, LYP 97F, Laurox Q, Laurox S, Laurox W 40, Laurox W 40GD4, Laurydol, Lup LP, Luperox LP, NSC 670, Peroyl L
Nombre IUPAC dodecanoilo dodecanoperoxoato
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dilauroyl Peroxide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-28-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.3396