Learn More
Peróxido de dilauroilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10643512 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Unit Size
10643512 500 g Frasco de plástico 500 g
10377021 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10643512 Supplier Thermo Scientific Supplier No. 349745000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    124.65€ / 500 g
    Ahorro 23.35€
    15% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 105-74-8 | C24H46O4 | 398.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Iniciadores radicales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105-74-8
Fórmula molecular C24H46O4
Peso molecular (g/mol) 398.63
Número MDL MFCD00008964
Clave InChI YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lauroyl peroxide, dilauroyl peroxide, dodecanoyl peroxide, peroxide, bis 1-oxododecyl, laurydol, laurox, alperox c, dodecanoic peroxyanhydride, dyp-97f, peroxyde de lauroyle
PubChem CID 7773
ChEBI CHEBI:82479
Nombre IUPAC dodecanoilo dodecanoperoxoato
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Dilauroyl peroxide
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 53°C to 57°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal [CH3(CH2)10CO]2O2
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: partly soluble in toluene and hexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.63
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Dilauroyl peroxide
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Peróxido orgánico Tipo C y D
Hazard Statement
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.