Specifications
| Nombre del producto químico o material | Dilauroyl peroxide |
| Nombre de nota | 99% |
| Punto de fusión | 53°C to 57°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (Iodometry) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | [CH3(CH2)10CO]2O2 |
| Cantidad | 100 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: partly soluble in toluene and hexane |
| Show More |
Safety and Handling
- Dilauroyl peroxide
- Peligro
- Peróxido orgánico Tipo C y D
- H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.