Learn More
Peróxido de lauroilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11303466 500 g 500 g
11393456 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11303466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14310.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 105-74-8 | C24H46O4 | 398.628 g/mol
Lauroyl peroxide acts as a bleaching agent, drying agent for fats, oils and waxes. Further, it serves as a polymerization initiator as well as vulcanizing agent. In addition to this, it plays an important role for high-pressure polyethylene and food used in bleaching agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El peróxido de lauroilo actúa como agente blanqueador y agente de secado para grasas, aceites y ceras. Además, sirve como iniciador de polimerización, así como agente vulcanizante. Asimismo, desempeña un papel importante para el polietileno de alta presión y los alimentos utilizados en agentes blanqueadores.
Solubilidad
Soluble en aceites y disolventes orgánicos. Ligeramente soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con ácidos, bases, metales, agentes reductores, metales en polvo, agentes reductores fuertes y material combustible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-74-8
Fórmula molecular C24H46O4
Peso molecular (g/mol) 398.628
Número MDL MFCD00008964
Clave InChI YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lauroyl peroxide, dilauroyl peroxide, dodecanoyl peroxide, peroxide, bis 1-oxododecyl, laurydol, laurox, alperox c, dodecanoic peroxyanhydride, dyp-97f, peroxyde de lauroyle
PubChem CID 7773
ChEBI CHEBI:82479
Nombre IUPAC dodecanoilo dodecanoperoxoato
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lauroyl peroxide
Punto de fusión 53°C to 57°C
Densidad 0.91
Cantidad 500 g
Número UN UN3106
Beilstein 1804936
Información de solubilidad Soluble in oils and organic solvents. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.63
Porcentaje de pureza 97%