Learn More
Ácido diláctico, TRC
Código de producto. 30383720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30383720 500 mg 500 miligramos
30383557 100 mg -
30371420 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD459915500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19201-34-4
Fórmula molecular C6H10O5
Peso molecular (g/mol) 162.14
Sinónimo Dilactylic Acid, 2,2'-Oxydi-propionic Acid, 2,2'-Oxybis[propanoic acid], 2,4-Dimethyl-3-oxapentanedioic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-(1-carboxietoxi)propanoico
SMILES CC(OC(C)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dilactic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O5/c1-3(5(7)8)11-4(2)6(9)10/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0528