Learn More
Ácido diláctico, TRC
Código de producto. 30383557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30383557 100 mg -
30371420 50 mg -
30383720 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383557 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD459915100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19201-34-4
Fórmula molecular C6H10O5
Peso molecular (g/mol) 162.14
Sinónimo Dilactylic Acid, 2,2'-Oxydi-propionic Acid, 2,2'-Oxybis[propanoic acid], 2,4-Dimethyl-3-oxapentanedioic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-(1-carboxietoxi)propanoico
SMILES CC(OC(C)C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material Dilactic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O5/c1-3(5(7)8)11-4(2)6(9)10/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0528
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.