Learn More
Dikegulac sódico 100 μg/mL en Acetonitrilo:Agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30314840 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30314840 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV12640000WL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dikegulac sodium
CAS 52508-35-7
Nombres de analitos o componentes Dikegulac sodium
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C12 H17 O7 . Na
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo α-L-xylo-2-Hexulofuranosonic acid, 2,3:4,6-bis-O-(1-methylethylidene)-, sodium salt (9CI), 7H-1,3-Dioxolo[4,5]furo[3,2-d][1,3]dioxin, α-L-xylo-2-hexulofuranosonic acid deriv., ACR 1139A, Atrimmec, Atrinal, Atrinal (growth stimulant), Augeo, Dikegulac sodium salt, Ro 7-6145, Sodium 2,3:4,6-di-O-isopropylidene-2-keto-L-gulonate, Sodium 2,3:4,6-di-O-isopropylidene-keto-L-gulonate, Sodium dikegulac, Dikegulac Na
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O7.Na/c1-10(2)15-5-6-7(17-10)8-12(16-6,9(13)14)19-11(3,4)18-8;/h6-8H,5H2,1-4H3,(H,13,14);/q;+1/p-1/t6-,7+,8-,12+;/m0./s1
SMILES [Na+].CC1(C)OC[C@@H]2O[C@]3(OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;(3aR,4aS,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetrametil-4a,5,8a,8b-tetrahidro-[1,3]dioxolo[3,4]furo[1,3-d][1,3]dioxina-3a-carboxilato
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 296.25
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.0872 g/mol