Learn More
Diisoundecil ftalato (mezcla de isómeros ramificados), TRC
Código de producto. 17999084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17999084 1 g 1 g
17987544 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17999084 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4599001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96507-86-7
Fórmula molecular C30 H50 O4
Peso molecular (g/mol) 474.716
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisoundecyl ester (9CI), Diisoundecyl phthalate, DIUP, Jayflex DIUP, Phthalic Acid, Bis-Isoundecyl Ester (Mixture Of Branched Chain Isomers), 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Diisoundecyl Ester (9CI), DIUP, Jayflex DIUP, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, 1,2-Diisoundecyl Ester
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxilato bis(9-metildecil)
SMILES CC(C)CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisoundecyl Phthalate (Mixture of Branched Isomers)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C30H50O4/c1-25(2)19-13-9-5-7-11-17-23-33-29(31)27-21-15-16-22-28(27)30(32)34-24-18-12-8-6-10-14-20-26(3)4/h15-16,21-22,25-26H,5-14,17-20,23-24H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.371