Learn More
Disulfuro de diisopropilxantogeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diisopropylxanthogen Disulfide |
| CAS | 105-65-7 |
| Fórmula molecular | C8 H14 O2 S4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Diisopropylxanthogen Disulfide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O2S4/c1-5(2)9-7(11)13-14-8(12)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=S)SSC(=S)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | O-propan-2-il (propan-2-iloxicarbotioildisulfanil)metanotioato |
| Peso molecular (g/mol) | 270.456 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.988 |