Learn More
Diisopropilfosfina, solución al 10 % de peso en hexanos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10539613 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
2.50 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10539613 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 GR
10756183 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10005752 50 g Frasco de vidrio 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10539613 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 383400025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.35€
    59.10€ / 2.5 g
    Ahorro 4.25€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20491-53-6 | C6H15P | 118.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropylphosphine
CAS 20491-53-6, 110-54-3
Color Marrón-amarillento a amarillo
Densidad 0.6700g/mL
Temperatura de inflamación −22°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H15P
Fórmula lineal [(CH3)2CH]2PH
Número MDL MFCD00233814
Cantidad 2.5 g
Gravedad específica 0.67
Sinónimo diisopropylphosphine, di-isopropylphosphine, di-i-propylphosphine, diisopropylphosphane, phosphine, diisopropyl, phosphine, bis 1-methylethyl, ipr2ph, di-iso-propylphosphine, di-iso-propyl phosphine, di propan-2-yl phosphane
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI WDIIYWASEVHBBT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)PC(C)C
Nombre IUPAC di(propan-2-il)fosfano
Peso molecular (g/mol) 118.16
PubChem CID 536496
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.16
Porcentaje de pureza 9 to 11% (Total base)
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diisopropylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.