Learn More
Acetona de diisopropilideno, TRC
Código de producto. 30138768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138768 25 g 25 g
30133723 2.5 g 2.50 g
30007059 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138768 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47341525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-20-1
Fórmula molecular C9H14O
Peso molecular (g/mol) 138.21
Sinónimo Diisobutenyl Ketone, Diisopropylidene Acetone, Foron, NSC 38718, NSC 403517, Phorone, sym-Diisopropylidene Acetone, 2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one
SMILES O=C(/C=C(C)\C)/C=C(C)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropylidene Acetone
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h5-6H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.1045