Learn More
Cianuro de diisopropilhomoveratrilo, Mikromol™
Código de producto. 30050331
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050331 25 mg 25 miligramos
30051240 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050331 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0022.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cianuro de diisopropilhomoveratrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropylhomoveratrylcyanide
CAS 51698-54-5
Nombres de analitos o componentes Diisopropylhomoveratrylcyanide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H23 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Diisopropylhomoveratrylcyanide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23NO2/c1-11(2)16(10-17,12(3)4)13-7-8-14(18-5)15(9-13)19-6/h7-9,11-12H,1-6H3
SMILES COc1ccc(cc1OC)C(C#N)(C(C)C)C(C)C
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenil)-3-metil-2-propan-2-ilbutanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 261.36
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.1729 g/mol