Learn More
Diisopropilformamida Dimetilacetal (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diisopropylformamide Dimethylacetal |
| CAS | 19449-28-6 |
| Fórmula molecular | C9H21NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-(Dimethoxymethyl)-N-(1-methylethyl)-2-propanamine, N,N-Diisopropylformamide Dimethyl Acetal, N-(Dimethoxymethyl)-1,1'-dimethyl-diethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H21NO2/c1-7(2)10(8(3)4)9(11-5)12-6/h7-9H,1-6H3 |
| SMILES | COC(OC)N(C(C)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | N-(dimetoximetil)-N-propan-2-ilpropan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 175.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.1572 |