Learn More
Diisopropildiclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336490 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11336490 5 g Frasco de vidrio 5 g
11935911 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336490 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432360050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7751-38-4 | C6H14Cl2Si | 185.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7751-38-4
Fórmula molecular C6H14Cl2Si
Peso molecular (g/mol) 185.16
Número MDL MFCD00054895
Clave InChI GSENNYNYEKCQGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diisopropyldichlorosilane, dichlorodiisopropylsilane, silane, dichlorobis 1-methylethyl, dichloro-di propan-2-yl silane, silane, dichlorodiisopropyl, acmc-209pad, dichloro diisopropyl silane, di 2-propyl dichlorosilane, dichlorobis propan-2-yl silane, bis chloranyl-di propan-2-yl silane
PubChem CID 2758384
SMILES CC(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropyldichlorosilane
Color Incolora
Densidad 1.0260g/mL
Punto de ebullición 168.0°C to 170.0°C
Temperatura de inflamación 43°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.026
Nombre IUPAC diclorobis(propan-2-il)silano
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diisopropyldichlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P232-Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.