Learn More
Tetrafluoroborato de diisopropilaminometilideno(diisopropil)amonio, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11995961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11995961 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 11995961 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435700010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropylaminomethylidene(diisopropyl)ammonium tetrafluoroborate
Punto de fusión 280.0°C to 284.0°C
CAS 369405-27-6
Color De blanco a beige
Forma física Polvo o sólido
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C13H29BF4N2
Número MDL MFCD15144860
Sinónimo n,n,n',n'-tetraisopropylformamidinium tetrafluoroborate, diisopropylamino methylidene diisopropylazanium tetrafluoroborate, bis-diisopropylamino methylium tetrafluoroborate, n-diisopropylamino methylene-n-diisopropylaminium tetrafluoroborate, n-diisopropylamino methylene-n-isopropylpropan-2-aminium tetrafluoroborate, n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetraisopropylformamidinium tetrafluoroborate
Clave InChI PEKVUVXZBLFOHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[B-](F)(F)F.CC(C)N(C=[N+](C(C)C)C(C)C)C(C)C
Nombre IUPAC tetrafluoroboranuida; {[bis(propan-2-il)amino]metiliden}bis(propan-2-il)azanio
Peso molecular (g/mol) 300.19
PubChem CID 11077431
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.19
Porcentaje de pureza 97%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diisopropylaminomethylidene(diisopropyl)ammonium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación