Learn More
Clorhidrato de diisopropilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diisopropylamine Hydrochloride |
| CAS | 819-79-4 |
| Fórmula molecular | C6H15N • HCl |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-, hydrochloride (9CI), Diethylamine, dimethyl-, hydrochloride (6CI), Diisopropylamine, hydrochloride (8CI), Bis(isopropyl)ammonium chloride, Diisopropylammonium chloride, N-(1-Methylethyl)-2-propanamine hydrochloride, Diisopropylamine hydrochloride, N,N-Diisopropylamine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15N.ClH/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-7H,1-4H3;1H |
| SMILES | CC(C)NC(C)C.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 137.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0971 |