Learn More
Dicloroacetato de diisopropilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457868 250 mg 250 miligramos
15437868 1 g 1 g
15447868 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15457868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61341.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 660-27-5
Fórmula molecular C8H17Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 230.13
Número MDL MFCD00868288
Clave InChI ILKBHIBYKSHTKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diisopropylamine dichloroacetate, diisopropylammonium dichloroacetate, diisopropylamine 2,2-dichloroacetate, vasculopatina, dipromonium, cubisol, dapocel, disotat, kalodil, oxypangam
PubChem CID 12617
Nombre IUPAC ácido 2,2-dicloroacético; N-propan-2-ilpropan-2-amina
SMILES OC(=O)C(Cl)Cl.CC(C)NC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropylamine dichloroacetate
Color Blanco
Fórmula lineal [(CH3)2CH]2NH·Cl2CHCO2H
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino