Learn More
Diisopropilamina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11364489
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 mL
missing translation for 'unitSize':
100 ml
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
11364489 100 mL 100 ml
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 11364489 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A10280.AE
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
La diisopropilamina se utiliza como precursor para preparar diisopropilamida de litio y sulfenamidas, que se utilizan en la vulcanización de caucho. También participa en la síntesis de N,N-Diisopropiletilamina (base de Hünig) obtenida por alquilación con sulfato de dietilo. El bromuro de diisopropilamonio es una sal de bromuro de DIPA utilizada como alternativa inerte al titanato de bario. Se utiliza ampliamente como disolvente, así como como un intermedio en la síntesis de productos farmacéuticos, colorantes, agentes de flotación minerales y emulsionantes.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La diisopropilamina se utiliza como precursor para preparar diisopropilamida de litio y sulfenamidas, que se utilizan en la vulcanización de caucho.También participa en la síntesis de N,N-Diisopropiletilamina (base de Hünig) obtenida por alquilación con sulfato de dietilo.El bromuro de diisopropilamonio es una sal de bromuro de DIPA utilizada como alternativa inerte al titanato de bario.Se utiliza ampliamente como disolvente, así como un intermediario en la síntesis de productos farmacéuticos, colorantes, agentes de flotación minerales y emulsionantes.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire.Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y plásticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Diisopropylamine
CAS 108-18-9
Punto de fusión -61°C
Densidad 0.718 g/mL
Punto de ebullición 83°C to 84°C
Temperatura de inflamación -7°C
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Fórmula molecular C6H15N
Índice de refracción 1.392
Número MDL MFCD00008862
Cantidad 100 mL
Beilstein 605284
Sinónimo diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine
Información de solubilidad Miscible with water.
Clave InChI UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)NC(C)C
Nombre IUPAC N-propan-2-ilpropan-2-amina
Peso molecular (g/mol) 101.19
PubChem CID 7912
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19