Learn More
Diisopropilamina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Diisopropylamine is used as a precursor to prepare lithium diisopropylamide and sulfenamides, which are used in rubber vulcanization. It is also involved in the synthesis of N,N-Diisopropylethylamine (Hünig's base) obtained by alkylation with diethyl sulfate. Diisopropylammonium bromide is a bromide salt of DIPA used as an inert alternative to barium titanate. It is widely used as solvent as well as an intermediate in the the synthesis of pharmaceuticals, dyes, mineral flotation agents and emulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La diisopropilamina se utiliza como precursor para preparar diisopropilamida de litio y sulfenamidas, que se utilizan en la vulcanización de caucho. También participa en la síntesis de N,N-Diisopropiletilamina (base de Hünig) obtenida por alquilación con sulfato de dietilo. El bromuro de diisopropilamonio es una sal de bromuro de DIPA utilizada como alternativa inerte al titanato de bario. Se utiliza ampliamente como disolvente, así como como un intermediario en la síntesis de productos farmacéuticos, colorantes, agentes de flotación minerales y emulsionantes.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y plásticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diisopropylamine |
| Punto de fusión | °C to 61°C |
| Densidad | 0.718 g/mL |
| Punto de ebullición | 83°C to 84°C |
| Temperatura de inflamación | -7°C (19°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Índice de refracción | 1.392 |
| Cantidad | 500 mL |
| Beilstein | 605284 |
| Información de solubilidad | Miscible with water. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Diisopropylamine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Diisopropylamine