Learn More
Diisopropilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10497160 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10497160 1 L 1 litro
10656922 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10497160 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149460010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Diisopropilamina, 99 %, C6H15N, número CAS-108-18-9, 2-propanamina, n-1-metiletilo, bis propan-2-il amina, diisopropilamina, di-isopropilamina, diisopropilamina, dipa, n-1-metiletil-2-propanamina, n-isopropil-1-amino-2-metiletano, n-isopropilpropan-2-amina, n,n-diisopropilamina, 1 l, 04, 154
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-18-9
Clave InChI UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine
PubChem CID 7912
Nombre IUPAC N-propan-2-ilpropan-2-amina
SMILES CC(C)NC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropylamine
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -61,0 °C
Color Incolora
Densidad 0.7160g/mL
Punto de ebullición 84.0°C
Temperatura de inflamación −17°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H15N
Fórmula lineal [(CH3)2CH]2NH
Índice de refracción 1.3910 to 1.3930
Cantidad 1 L
Número UN 1158
Beilstein 04, 154
Índice Merck 15, 3215
Gravedad específica 0.716
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, soluble in most common organic solvents
Peso molecular (g/mol) 101.19
Viscosidad 0.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19
Presión de vapor 95mbar at 20°C
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diisopropylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.