Código de producto. 10766573
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10766573
1 L
Frasco de vidrio AcroSeal™
1 litro
10308472
100 mL
Frasco de vidrio AcroSeal™
100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
10766573
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
378300010
410.74 EUR hasta el 2026-12-18 MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27967" para aplicar la oferta.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS
108-18-9
Fórmula molecular
C6 H15 N
Peso molecular (g/mol)
101.19
Número MDL
MFCD00008862
Clave InChI
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine
PubChem CID
7912
Nombre IUPAC
N-propan-2-ilpropan-2-amina
SMILES
CC(C)NC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Diisopropylamine
Punto de fusión
-61.0°C
Densidad
0.7160g/mL
Punto de ebullición
84.0°C
Temperatura de inflamación
−17°C
Espectro infrarrojo
Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo
99.4% min. (GC)
Envase
Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal
[(CH3 )2 CH]2 NH
Índice de refracción
1.3910 to 1.3930
Cantidad
1 L
Índice Merck
15, 3215
Gravedad específica
0.716
Información de solubilidad
Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,soluble in most common organic solvents
Viscosidad
0.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula)
101.19
Porcentaje de pureza
99.5%
Forma física
Líquido
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .