Learn More
Diisopropilamina 2,2-dicloroaceato, TRC
Código de producto. 30134726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134726 10 g 10 g
30133150 1 g 1 g
17918719 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30134726 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD07271510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 660-27-5
Fórmula molecular C6H15N . C2H2Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 230.13
Sinónimo Cubisol, DADA, DIEDI, DIPA, DIPA-DCA, Dapocel, Dedyl Diisopropylamine Dichloroethanoate, Diisopropylammonium Dichloroacetate, Diisopropylammonium Dichloroethanoate, Dipromonium, Disotat, IS 401, Kalodil, Krino B 15, Oxypangam, Tensicor, Vasculopatina, beta-Anoxin;
Nombre IUPAC ácido 2,2-dicloroacético; N-propan-2-ilpropan-2-amina
SMILES CC(C)NC(C)C.OC(=O)C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropylamine 2,2-Dichloroacetate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15N.C2H2Cl2O2/c1-5(2)7-6(3)4;3-1(4)2(5)6/h5-7H,1-4H3;1H,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.0636