Learn More
Sulfuro de diisopropilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499207 10 g 10 g
11409217 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21302.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 625-80-9 | C6H14S | 118.24 g/mol
Used as a flavoring agents and intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como aromatizantes e intermediario para la síntesis orgánica.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-80-9
Fórmula molecular C6H14S
Peso molecular (g/mol) 118.24
Número MDL MFCD00008895
Clave InChI XYWDPYKBIRQXQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diisopropyl sulfide, isopropyl sulfide, propane, 2,2'-thiobis, 2,4-dimethyl-3-thiapentane, isopropyl sulphide, diisopropyl sulphide, 2,2'-thiodipropane, 2-isopropylsulfanyl propane, 2-propan-2-ylsulfanyl propane, isopropylsulfide
PubChem CID 12264
SMILES CC(C)SC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropyl sulfide
Densidad 0.814
Punto de ebullición 119°C to 120°C
Temperatura de inflamación 7°C (44°F)
Olor Stench
Fórmula lineal (CH3)2CHSCH(CH3)2
Índice de refracción 1.4385
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 1731257
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Nombre IUPAC 2-Propan-2-ilsulfanilpropano
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.24
Porcentaje de pureza 99%