Learn More
Sulfato de diisopropilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diisopropyl Sulfate |
| CAS | 2973-10-6 |
| Fórmula molecular | C6H14O4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O4S/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)OS(=O)(=O)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | sulfato de dipropan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 182.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0613 |