Learn More
Sebacato de diisopropilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diisopropyl Sebacate |
| CAS | 7491-02-3 |
| Fórmula molecular | C16H30O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Sebacic Acid, Bis-isopropyl Ester, Decanedioic acid, bis(1-methylethyl) ester (9CI), Sebacic acid, diisopropyl ester (6CI, 8CI), Dermol DIPS, Diisopropyl sebacate, IPSE, Schercemol DIS, Wickenol 117 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H30O4/c1-13(2)19-15(17)11-9-7-5-6-8-10-12-16(18)20-14(3)4/h13-14H,5-12H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | decanodioato de dipropan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 286.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.2144 |