Learn More
Diisopropil ftalato, TRC
Product Code. 30387540
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30387540 1 g
30378417 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30387540 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4594501G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 605-45-8
Fórmula molecular C14 H18 O4
Peso molecular (g/mol) 250.29
Sinónimo Phthalic acid, bis-isopropyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(1-methylethyl) ester (ACI), 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(1-methylethyl) ester (9CI), Phthalic acid, diisopropyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Diisopropyl phthalate, Diisopropyl phthalic acid, NSC 15315
Nombre IUPAC Dipropano-2-il benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-isopropylester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18O4/c1-9(2)17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10(3)4/h5-10H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1205