Learn More
Diisopropil Fosforocloridato, TRC
Código de producto. 30383132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383132 100 g
30372637 25 g
30375250 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383132 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD459400100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2574-25-6
Fórmula molecular C6 H14 Cl O3 P
Peso molecular (g/mol) 200.6
Sinónimo Phosphorochloridic acid, bis(1-methylethyl) ester, Isopropyl phosphorochloridate (6CI,7CI), Phosphorochloridic acid, diisopropyl ester (8CI), (Chlorodiisopropoxy)phosphine oxide, Diisopropyl chlorophosphate, Diisopropyl phosphorochloridate, Diisopropylphosphoryl chloride, Isopropyl phosphorochloridate ((C3H7O)2ClPO)
Nombre IUPAC 2-[cloro(propan-2-iloxi)fosforilo]oxipropano
SMILES CC(C)OP(=O)(Cl)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropyl Phosphorochloridate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14ClO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0369