Learn More
Fosfito de diisopropilo, TRC
Código de producto. 30375545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375545 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30375545 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4593701G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropyl Phosphite
CAS 1809-20-7
Fórmula molecular C6H15O3P
Cantidad 1 g
Sinónimo Diisopropyl Phosphonate, Phosphonic Acid Diisopropyl Ester, Phosphorous Acid Diisopropyl Ester, Phosphonic Acid Bis(1-methylethyl) Ester, Diisopropoxyphosphine Oxide, Diisopropyl Hydrogen Phosphite, O,O-Diisopropyl Phosphonate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15O3P/c1-5(2)8-10(7)9-6(3)4/h5-7H,1-4H3
SMILES CC(C)OP(O)OC(C)C
Nombre IUPAC fosfito de hidrógeno dipropan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 166.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0759