Learn More
Fosfito de diisopropilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480258 100 g 100 g
11470258 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23800.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1809-20-7 | C6H14O3P- | 165.149 g/mol
Diisopropyl phosphite is used as antiwear lubricant additive together with triphenyl thiophosphate on T8 steel/Al2O3 ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfito de diisopropilo se utiliza como aditivo lubricante y antidesgaste junto con el tiofosfato de trifenilo en el acero T8 y la cerámica de Al2O3.
Solubilidad
Soluble en agua y cloroformo.
Notas
Sensible a la humedad. Almacénese bajo gas inerte. Almacenése lejos de los agentes oxidantes, el agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1809-20-7
Fórmula molecular C6H14O3P-
Peso molecular (g/mol) 165.149
Número MDL MFCD00117905
Clave InChI IWEDBEZKWHRUJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diisopropylphosphite, acmc-1bsaz, phosphorous acid diisopropyl anion, phosphorous acid, bis 1-methylethyl ester
PubChem CID 21884976
Nombre IUPAC dipropan-2-il fosfito
SMILES CC(C)OP([O-])OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropyl phosphite
Densidad 0.99
Punto de ebullición 72°C to 75°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 112°C (234°F)
Fórmula lineal [(CH3)2CHO]2P(O)H
Índice de refracción 1.4075
Cantidad 100 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water,chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.16
Porcentaje de pureza 98%