Learn More
Malonato de diisopropilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diisopropyl Malonate |
| CAS | 13195-64-7 |
| Fórmula molecular | C9H16O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Propanedioic Acid 1,3-bis(1-Methylethyl) Ester, Malonic Acid Diisopropyl Ester, Propanedioic Acid bis(1-Methylethyl) Ester, NSC 406716 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O4/c1-6(2)12-8(10)5-9(11)13-7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | propanodioato de dipropan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 188.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.1049 |