Learn More
(+)-Diisopropil L-tartrato, TRC
Código de producto. 30376192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376192 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30376192 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD455325250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Diisopropyl L-Tartrate
CAS 2217-15-4
Fórmula molecular C10H18O6
Cantidad 250 g
Sinónimo 2,3-Dihydroxy-(2R,3R)-butanedioic Acid 1,4-Bis(1-methylethyl) Ester, 2,3-Dihydroxy-(2R,3R)-butanedioic Acid Bis(1-methylethyl) Ester, 2,3-Dihydroxy-[R-(R*,R*)]-butanedioic Acid Bis(1-methylethyl) Ester, Tartaric Acid Diisopropyl Ester, (+)-Tartaric Acid Diisopropyl Ester, (+)-DIPT, (+)-Tartaric acid diisopropyl ester, Bis(1-methylethyl) [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate, Diisopropyl (+)-L-tartrate, Diisopropyl (+)-tartrate, Diisopropyl (2R,3R)-tartrate, Diisopropyl L-(+)-tartrate, Diisopropyl L-tartrate, Diisopropyl R,R-tartrate, Diisopropyl tartrate, L-(+)-Diisopropyl tartrate, L-(+)-Tartaric acid diisopropyl ester, L-DIPT
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O6/c1-5(2)15-9(13)7(11)8(12)10(14)16-6(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3/t7-,8-/m1/s1
SMILES CC(C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OC(C)C
Nombre IUPAC dipropan-2-il (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioato
Peso molecular (g/mol) 234.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.1103