Learn More
(+)-Diisopropyl L-tartrate, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10134840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; frasco de vidrio
Código de producto.
10134840 25g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10134840 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212030250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Diisopropyl L-tartrate
Nombre de nota 99%
CAS 2217-15-4
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.11g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C10H18O6
Fórmula lineal {-CH(OH)CO2CH(CH3)2}2
Índice de refracción 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00064450
Cantidad 25 g
Beilstein 03, 517
Fieser 13,276; 16,339; 12,493; 13,310
Condición de rotación específica +17.25° (20°C neat)
Rotación específica +16° to +18.5° (20°C, 589nm) (neat)
Sinónimo +-diisopropyl l-tartrate, 2r,3r-diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, di-isopropyl tartrate, diisoprropyl-l-tartrate, +-dipt, l-+-tartaric acid diisopropyl ester, diisopropyl l-tartrate, l-+-diisopropyl-tartrate, l-dipt, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, bis 1-methylethyl ester, r,r-+/-, 1,4-diisopropyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate
Clave InChI XEBCWEDRGPSHQH-HTQZYQBOSA-N
SMILES CC(C)OC(=O)C(C(C(=O)OC(C)C)O)O
Nombre IUPAC dipropan-2-il (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioato
Peso molecular (g/mol) 234.248
PubChem CID 6453580
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.25
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Viscous Liquid