Learn More
L-tartrato de (+)-diisopropilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478776 100 g 100 g
11468776 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16941.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2217-15-4 | C10H18O6 | 234.248 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2217-15-4
Fórmula molecular C10H18O6
Peso molecular (g/mol) 234.248
Número MDL MFCD00064450
Clave InChI XEBCWEDRGPSHQH-HTQZYQBOSA-N
Sinónimo +-diisopropyl l-tartrate, 2r,3r-diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, di-isopropyl tartrate, diisoprropyl-l-tartrate, +-dipt, l-+-tartaric acid diisopropyl ester, diisopropyl l-tartrate, l-+-diisopropyl-tartrate, l-dipt, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, bis 1-methylethyl ester, r,r-+/-, 1,4-diisopropyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate
PubChem CID 6453580
Nombre IUPAC dipropan-2-il (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioato
SMILES CC(C)OC(=O)C(C(C(=O)OC(C)C)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Diisopropyl L-tartrate
Densidad 1.117
Punto de ebullición 150°C to 151°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Índice de refracción 1.44
Cantidad 100 g
Beilstein 1727863
Rotación óptica +16° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.25
Porcentaje de pureza ≥98%