Learn More
Alfa Aesar™ (-)-Diisopropil-L-malato, 97 %
Código de producto. 11445067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445067 5 g 5 g
11455067 25 g 25 g
11465067 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445067 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B21960.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 83541-68-8
Fórmula molecular C10H16O5
Peso molecular (g/mol) 216.23
Número MDL MFCD00274300
Clave InChI DQOODBSVDOAUMP-JTQLQIEISA-L
Sinónimo diisopropyl s---malate, --diisopropyl-l-malate, 1,4-diisopropyl 2s-2-hydroxybutanedioate, diisopropyl d-malate, s-diisopropyl malate, diisopropyl-s---malate, l-malic acid diisopropyl ester, s-2-hydroxybutanedioic acid diisopropyl ester
PubChem CID 11333435
SMILES CC(C)O[C@@](CC([O-])=O)(C(C)C)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Diisopropyl-L-malate
Densidad 1.055
Punto de ebullición 236°C to 238°C
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC (2S)-2-hidroxibutanodioato de dipropan-2-ilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.25
Porcentaje de pureza 97%