Learn More
Cetona de diisopropilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11425313
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Unit Size:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11425313 500 g 500 g
11415313 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11425313 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12875.36
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
CAS: 565-80-0 | C7H14O | 114.188 g/mol
2,4-Dimethyl-3-pentanone is used in an experimental method to measure the equilibrium isotopic fractionation factor (αeq ) for C-bound H positions adjacent to carbonyl group in ketones.It is a carbonyl compound used in an experimental method to measure the equilibrium isotopic fractionation factor (αeq ) for C-bound H positions adjacent to carbonyl group in ketones. Isobutyrone is a very useful synthetic intermediate. It is an intermediate used to prepare α-aryl ketones. It is also used in Grignard reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,4-Dimetil-3-pentanona se utiliza en un método experimental para medir el factor de fraccionamiento isotópico de equilibrio (αeq) para posiciones H ligadas al C adyacentes al grupo carbonilo en cetonas. Se trata de un compuesto carbonílico utilizado en un método experimental para medir el factor de fraccionamiento isotópico de equilibrio (αeq) para posiciones H ligadas a C adyacentes al grupo carbonilo en cetonas. La Isobutirona es un intermediario sintético muy útil. Se trata de un intermediario utilizado para preparar cetonas α-arílicas. También se utiliza en las reacciones de Grignard.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de fuentes de ignición. Mantener lejos de cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 565-80-0
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.188
Número MDL MFCD00008918
Clave InChI HXVNBWAKAOHACI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethyl-3-pentanone, diisopropyl ketone, isobutyrone, isopropyl ketone, 3-pentanone, 2,4-dimethyl, diisopropylketone, unii-7aap3a50ig, iso-c3h7 2co, 7aap3a50ig, 2,4-dimethyl-pentan-3-one
PubChem CID 11271
Nombre IUPAC 2,4-dimetilpentan-3-ona
SMILES CC(C)C(=O)C(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Diisopropyl ketone
Punto de fusión -69°C
Densidad 0.803
Punto de ebullición 124°C to 125°C
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Índice de refracción 1.399
Cantidad 500 g
Número UN UN1224
Beilstein 773782
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%