Learn More
Diisopropilhidrazina-1,2-dicarboxilato, Mikromol™
Descripción
Diisopropilhidrazina-1,2-dicarboxilato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diisopropyl Bicarbamate |
| CAS | 19740-72-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Diisopropyl Bicarbamate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H16 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Diisopropyl bicarbamate, Diisopropyl Hydrazine-1,2-dicarboxylate, Orlistat Related Compound B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H,9,11)(H,10,12) |
| SMILES | CC(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | N-(propan-2-iloxicarbonilamino)carbamato de propan-2-ilo |
| Mostrar más |