Learn More
Diisopropyl Ether, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Código de producto. 15631670 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 L
Envase:
Frasco de aluminio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15631670 1 L Glass Bottle 1 litro
15641670 2.5 L Glass Bottle 2.50 litro
15618330 4 L Frasco de aluminio 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15631670 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 1853021L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reagent Grade, contains either BHT or hydroquinone as stabilizer, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-20-3
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.177
Número MDL MFCD00008880
Clave InChI ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
Nombre IUPAC 2-propan-2-iloxipropano
SMILES CC(C)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropyl Ether
Nombre de nota Contains either BHT or hydroquinone as stabilizer
Punto de fusión -86°C
Color Incolora
Densidad 0.725g/mL at 25°C
Punto de ebullición 70°C
Límite de explosión 1 to 21% (100°F)
Temperatura de inflamación −29°C (−20.2°F)
Punto de ignición 827°F
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal (CH3)2CHOCH(CH3)2
Índice de refracción n20/D 1.367(lit.)
Cantidad 1 L
Número UN UN1159
Beilstein 1731256
Densidad del vapor 3.5 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.17g/mol
Presión de vapor 120mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diisopropyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.