Learn More
(-)-Diisopropilo D-tartrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10626632 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10626632 10 g Frasco de vidrio 10 g
10712831 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10626632 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211180100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62961-64-2 | C10H18O6 | 234.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62961-64-2
Fórmula molecular C10H18O6
Peso molecular (g/mol) 234.25
Número MDL MFCD00008876
Clave InChI XEBCWEDRGPSHQH-YUMQZZPRSA-N
Sinónimo diisopropyl d-tartrate, 2s,3s-diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, --diisopropyl d-tartrate, -diisopropyl-d-tartrate, d---tartaric acid diisopropyl ester, diisopropyl d---tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, bis 1-methylethyl ester, 2s,3s, d---diisopropyl tartrate, d-dipt, --d-tartaric acid diisopropyl ester, diisoprropyl-d-tartrate
PubChem CID 112972
Nombre IUPAC Dipropan-2-il (2S,3S)-2,3-dihidroxibutanodioato
SMILES CC(C)OC(=O)C(C(C(=O)OC(C)C)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Diisopropyl D-tartrate
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.1100g/mL
Punto de ebullición 275°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [-CH(OH)CO2CH(CH3)2]2
Índice de refracción 1.4380 to 1.44
Cantidad 10 g
Fieser 13,276
Gravedad específica 1.11
Condición de rotación específica −17.25° (20°C neat)
Rotación específica -17.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido viscoso