Learn More
(-)-Diisopropílico d-tartrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493597 25 g 25 g
11403607 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17362.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62961-64-2 | C10H18O6 | 234.248 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62961-64-2
Fórmula molecular C10H18O6
Peso molecular (g/mol) 234.248
Número MDL MFCD00008876
Clave InChI XEBCWEDRGPSHQH-YUMQZZPRSA-N
Sinónimo diisopropyl d-tartrate, 2s,3s-diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, --diisopropyl d-tartrate, -diisopropyl-d-tartrate, d---tartaric acid diisopropyl ester, diisopropyl d---tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, bis 1-methylethyl ester, 2s,3s, d---diisopropyl tartrate, d-dipt, --d-tartaric acid diisopropyl ester, diisoprropyl-d-tartrate
PubChem CID 112972
Nombre IUPAC Dipropan-2-il (2S,3S)-2,3-dihidroxibutanodioato
SMILES CC(C)OC(=O)C(C(C(=O)OC(C)C)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Diisopropyl D-tartrate
Densidad 1.117
Punto de ebullición 150°C to 151°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Índice de refracción 1.44
Cantidad 25 g
Beilstein 5265431
Rotación óptica −16° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.25
Porcentaje de pureza 98%