Learn More
Cianometilfosfonato de diisopropilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diisopropyl Cyanomethylphosphonate |
| CAS | 21658-95-7 |
| Fórmula molecular | C8H16NO3P |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Diisopropyl Phosphonoacetonitrile, (Cyanomethyl)phosphonic Acid Diisopropyl Ester, (Cyanomethyl)phosphonic Acid Bis(1-methylethyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16NO3P/c1-7(2)11-13(10,6-5-9)12-8(3)4/h7-8H,6H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)OP(=O)(CC#N)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-di(propan-2-iloxi)fosforilacetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 205.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.0868 |