Learn More
Cianometilfosfonato de diisopropilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499687 5 g 5 g
11409697 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22163.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21658-95-7 | C8H16NO3P | 205.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21658-95-7
Fórmula molecular C8H16NO3P
Peso molecular (g/mol) 205.194
Número MDL MFCD00009812
Clave InChI MQDIIJHQSUNBKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diisopropyl cyanomethyl phosphonate, diisopropyl cyanomethylphosphonate, diisopropyl cyanomethylphosphonate,, acmc-20al7r, diisopropoxyphosphinylacetonitrile, 2-di propan-2-yloxy phosphorylacetonitrile, diisopropyl cyanomethylphosphonate 5g, phosphonic acid,p-cyanomethyl-, bis 1-methylethyl ester
PubChem CID 88997
Nombre IUPAC 2-di(propan-2-iloxi)fosforilacetonitrilo
SMILES CC(C)OP(=O)(CC#N)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropyl cyanomethylphosphonate
Densidad 1.039
Punto de ebullición 108°C to 110°C (0.08 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4295
Cantidad 5 g
Número UN UN2927
Beilstein 1946176
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.19
Porcentaje de pureza 97%