Learn More
Cromoglicato de diisopropilo, Mikromol™
Código de producto. 30049520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049520 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049520 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0039.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cromoglicato de diisopropilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropyl Cromoglicate
CAS 2726144-87-0
Nombres de analitos o componentes Diisopropyl Cromoglicate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C29 H28 O11
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Diisopropyl Cromoglicate
Fórmula InChI InChI=1S/C29H28O11/c1-15(2)37-28(33)24-11-18(31)26-20(7-5-9-22(26)39-24)35-13-17(30)14-36-21-8-6-10-23-27(21)19(32)12-25(40-23)29(34)38-16(3)4/h5-12,15-17,30H,13-14H2,1-4H3
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC(=O)c2c(OCC(O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(=O)OC(C)C)cccc2O1
Nombre IUPAC 5-[2-hidroxi-3-(4-oxo-2-propan-2-iloxicarbonilcromen-5-il)oxipropoxi]-4-oxocromen-2-carboxilato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 552.53
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.1632 g/mol