Learn More
Carbonato de diisopropilo (estabilizado con carbonato de calcio), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diisopropyl Carbonate |
| CAS | 6482-34-4 |
| Fórmula molecular | C7H14O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Carbonic Acid Diisopropyl Ester, Bis-2-propyl Carbonate, Diisopropyl Carbonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O3/c1-5(2)9-7(8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | carbonato de dipropan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 146.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0943 |