Learn More
Bromometilfosfonato diisopropilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363227 5 g 5 g
11373227 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13763.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98432-80-5 | C7H16BrO3P | 259.08 g/mol
Diisopropyl bromomethylphosphonate, is used as an organophosphorus intermediate. It is also used as a biochemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromometilfosfonato de diisopropilo se utiliza como un intermedioorganofosforado y como reactivo bioquímico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98432-80-5
Fórmula molecular C7H16BrO3P
Peso molecular (g/mol) 259.08
Número MDL MFCD00236036
Clave InChI JNONGIUWXHOEEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diisopropyl bromomethylphosphonate, bromomethylphosphonic acid diisopropyl ester, diisopropyl bromomethyl phosphonate, bromomethylphosphonate diisopropyl ester, 2-bromomethyl propan-2-yloxy phosphoryl oxypropane
PubChem CID 4366885
Nombre IUPAC 2-[bromometil(propan-2-iloxi)fosforil]oxirpropano
SMILES CC(C)OP(=O)(CBr)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropyl bromomethylphosphonate
Punto de ebullición 80°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.4495
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 4740388
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.09
Porcentaje de pureza 97%