Learn More
Azodicarboxilato de diisopropilo, TRC
Código de producto. 30381159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381159 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30381159 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD455240100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropyl Azodicarboxylate
CAS 2446-83-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8H14N2O4
Cantidad 100 g
Sinónimo 1,2-Diazenedicarboxylic Acid 1,2-Bis(1-methylethyl) Ester, Azodiformic Acid Diisopropyl Ester, DIAD, Diisopropyl Azodiformate, Diisopropyl diazodicarboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3/b10-9+
SMILES CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C
Peso molecular (g/mol) 202.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0954
Porcentaje de pureza >95