Learn More
Azodicarboxilato de diisopropilo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15194027 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15194027 500 g 500 g
10570812 5 g 5 g
10329040 25 g 25 g
10091781 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15194027 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 327565000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2446-83-5 | C8H14N2O4 | 202.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Formación de enlace C-X (halógeno), iniciadores radicales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2446-83-5
Fórmula molecular C8H14N2O4
Peso molecular (g/mol) 202.21
Número MDL MFCD00008875
Clave InChI VVWRJUBEIPHGQF-KTKRTIGZSA-N
Sinónimo z-n-propan-2-yloxy carbonyl imino propan-2-yloxy formamide
PubChem CID 56776520
Nombre IUPAC propan-2-il (NZ)-N-propan-2-iloxicarboniliminocarbamato
SMILES CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropyl azodicarboxylate
Nombre de nota 94%
Punto de fusión 3.0°C to 5.0°C
Color Naranja amarillento a rojo
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 75.0°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 106°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 92% min. (GC)
Fórmula lineal (CH3)2CHO2CN=NCO2CH(CH3)2
Índice de refracción 1.4180 to 1.4220
Cantidad 500 g
Fieser 17,39
Índice Merck 15,3217
Gravedad específica 1.02
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diisopropyl azodicarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.