Learn More
Azodicarboxilato de diisopropilo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328405 100 g 100 g
11318405 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328405 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10386.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2446-83-5 | C8H14N2O4 | 202.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El azodicarboxilato de diisopropilo se utiliza como reactivo importante en la producción de muchos compuestos orgánicos. Se usa junto con trifenilfosfina en la reacción de Mitsunobu de alcoholes, ácidos y amidas. Actúa como reacivo en la preparación de cromenos que se asemejan a cannabinoides clásicos, polímeros ricos en guanidina a base de norborneno y colorantes orgánicos aceptores y donadores.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, alcoholes y sales metálicas. Se descompone de forma abrupta a o por encima de: 100 0C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2446-83-5
Fórmula molecular C8H14N2O4
Peso molecular (g/mol) 202.21
Número MDL MFCD00008875
Clave InChI VVWRJUBEIPHGQF-KTKRTIGZSA-N
Sinónimo z-n-propan-2-yloxy carbonyl imino propan-2-yloxy formamide
PubChem CID 56776520
Nombre IUPAC propan-2-il (NZ)-N-propan-2-iloxicarboniliminocarbamato
SMILES CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropyl azodicarboxylate
Punto de fusión 3°C to 5°C
Densidad 1.027
Punto de ebullición 74°C to 75°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.42
Cantidad 100 g
Número UN UN3082
Beilstein 1912326
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 94%