Learn More
Diisopropil Adipato, TRC
Código de producto. 17987454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17987454 5 mL 5 ml
17968684 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17987454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4598605ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6938-94-9
Fórmula molecular C12 H22 O4
Peso molecular (g/mol) 230.3
Sinónimo Ceraphyl 230, Crodamol DA, Diisopropyl Adipate, Iso Adipat, Isopropyl Adipate, NSC 56587, Nikkol DID, Schercemol DIA, Standamul DIPA, Wickenol 116;
Nombre IUPAC Diisopropil hexanedioato
SMILES CC(C)OC(=O)CCCCC(=O)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropyl Adipate
Cantidad 5 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O4/c1-9(2)15-11(13)7-5-6-8-12(14)16-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.1518