Learn More
[[(2R)-1-[6-(benzoilamino-9H-purin-9-il]propan-2-iloxi]metil]fosfonato de diisopropilo, Mikromol™
Descripción
[[(2R)-1-[6-(benzoilamino-9H-purin-9-il]propan-2-iloxi]metil]fosfonato de diisopropilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diisopropyl [((2R)-1-(6-Benzoylamino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy)methyl]phosphonate |
| CAS | 627510-49-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Diisopropyl [((2R)-1-(6-Benzoylamino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy)methyl]phosphonate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H30 N5 O5 P |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Phosphonic acid, [[(1R)-2-[6-(benzoylamino)-9H-purin-9-yl]-1-methylethoxy]methyl]-, bis(1-methylethyl) ester (9CI), Diisopropyl [[(2R)-1-[6-(Benzoylamino-9H-purin-9-yl]propan-2-yloxy]methyl]phosphonate, Diisopropyl [[(2R)-1-[6-(Benzoylamino-9H-purin-9-yl]propan-2-yloxy]methyl]phosphonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30N5O5P/c1-15(2)31-33(29,32-16(3)4)14-30-17(5)11-27-13-25-19-20(23-12-24-21(19)27)26-22(28)18-9-7-6-8-10-18/h6-10,12-13,15-17H,11,14H2,1-5H3,(H,23,24,26,28)/t17-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)OP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(NC(=O)c3ccccc3)ncnc12)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[9-[(2R)-2-(diisopropoxifosforilmetoxi)propil]purin-6-il]benzamida |
| Mostrar más |